missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC38A3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18359701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18359701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18359701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306519AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC38A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC38A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC38A3
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias G17sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, NAT1, N-system amino acid transporter 1, SN1system N1 Na+ and H+-coupled glutamine transporter, SNAT3, Solute carrier family 38 member 3, solute carrier family 38, member 3, System N amino acid transporter 1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC38A3 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10991
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.