missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC35D3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18420156 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18420156 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18420156 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281839AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC35D3 Polyclonal antibody specifically detects SLC35D3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SLC35D3
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias bA55K22.3, frc, fringe-like 1, FRCL1, Fringe connection-like protein 1, MGC102873, solute carrier family 35 member D3, solute carrier family 35, member D3
Host Species Rabbit
Immunogen SLC35D3 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SLC35D3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SLC35D3. Amino Acid Squence: LVRGTRYMKKDYLIENE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 340146
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.