missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC25A46 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 27869-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC25A46 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.Spezifikation
| SLC25A46 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC25A46 | |
| SLC25A46, TB1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 67453, 91137 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q96AG3, Q9CQS4 | |
| SLC25A46 | |
| SLC25A46 Fusion Protein Ag27293 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur