missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A8 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18319718 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18319718 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18319718 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00009376B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

SLC22A8 Polyclonal antibody specifically detects SLC22A8 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC22A8
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, Immunohistochemistry
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_004245.2
Gene Alias hOAT3, MGC24086, OAT3Organic anion transporter 3, solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8, solute carrier family 22 member 8
Host Species Mouse
Immunogen SLC22A8 (NP_004245.2, 1 a.a. - 542 a.a.) full-length human protein. MTFSEILDRVGSMGHFQFLHVAILGLPILNMANHNLLQIFTAATPVHHCRPPHNASTGPWVLPMGPNGKPERCLRFVHPPNASLPNDTQRAMEPCLDGWVYNSTKDSIVTEWDLVCNSNKLKEMAQSIFMAGILIGGLVLGDLSDRFGRRPILTCSYLLLAASGSGAAFSPTFPIYMVFRFLCGFGISGITLSTVILNVEWVPTRMRAIMSTALGYCYTFGQFILPGLAYAIPQWRWLQLTVSIPFFVFFLSSWWTPESIRWLVLSGKSSKALKILRRVAVFNGKKEEGERLSLEELKLNLQKEISLAKAKYTASDLFRIPMLRRMTFCLSLAWFATGFAYYSLAMGVEEFGVNLYILQIIFGGVDVPAKFITILSLSYLGRHTTQAAALLLAGGAILALTFVPLDLQTVRTVLAVFGKGCLSSSFSCLFLYTSELYPTVIRQTGMGVSNLWTRVGSMVSPLVKITGEVQPFIPNIIYGITALLGGSAALFLPETLNQPLPETIEDLENWSLRAKKPKQEPEVEKASQRIPLQPHGPGLGSS
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9376
Target Species Human, Rat
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.