missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC10A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-93416-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC10A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC10A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SLC10A2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Apical sodium-dependent bile acid transporter, ASBT, IBAT, ileal apical sodium-dependent bile acid transporter, Ileal Na(+)/bile acid cotransporter, ileal sodium/bile acid cotransporter, Ileal sodium-dependent bile acid transporter, ISBT, Na(+)-dependent ileal bile acid transporter, NTCP2PBAM, Sodium/taurocholate cotransporting polypeptide, ileal, solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 2, Solute carrier family 10 member 2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 289-348 of human SLC10A2 (NP_000443.1). FPLIYSIFQLAFAAIFLGFYVAYKKCHGKNKAEIPESKENGTEPESSFYKANGGFQPDEK | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 6555 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur