missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SKF-82958 hydrobromide, MedChemExpress
Descripción
SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | SKF-82958 hydrobromide |
| CAS | 74115-01-8 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H21BrClNO2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | (±)-SKF-82958 hydrobromideChloro-APB hydrobromide |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.47 mM) |
| SMILES | OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CN(CC=C)CCC2=C1Cl.[H]Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 410.73 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?