missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sisomicin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Sisomicin is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic produced by Micromonospora inyoensis. sisomicin has great activity against gram-positive bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Sisomicin sulfate |
| CAS | 53179-09-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H37N5O7.5/2H2SO4 |
| Quantity | 250 mg |
| Solubility Information | H2O : 20 mg/mL (28.87 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | N[C@H]1[C@](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@@]3([H])OC[C@@](O)(C)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)([H])OC(CN)=CC1.[2.5H2SO4] |
| Molecular Weight (g/mol) | 692.72 |
| Formula Weight | 692.72 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?