missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 3/SIRT3 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30733989 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30733989 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30733989 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7488Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Sirtuin 3/SIRT3 Polyclonal antibody specifically detects Sirtuin 3/SIRT3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sirtuin 3/SIRT3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, hSIRT3, mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, NAD-dependent deacetylase sirtuin-3, mitochondrial, SIR2L3silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, SIR2-like protein 3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 3, sirtuin 3, sirtuin type 3
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Sirtuin 3/SIRT3, Ser101-Lys399, Accession # Q9NTG7
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23410
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.