missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
- Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
- Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
- Secure grip
Specifica
Specifica
| Material | Silicone Rubber |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Protects Thumb and 1 Finger From Burns and Freezing |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?