missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Silicone O-ring

Product Code. 15992610 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Size:
25 x 3mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15992610

Brand: Sartorius™ 6980117

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

For Use With (Application) For use with 25mm Glass vacuum filter holder
Quantity 1Each
Product Type O-Ring
Material Silicone
Size 25 x 3mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt