missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA

Product Code. 15541471
Click to view available options
Purity:
HPLC
Standard
Quantity:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Unit Size:
20nmol
40nmol
5nmol
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15541471

Brand: Ambion™ 4399673

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Silencer™ custom siRNAs (unmodified 21-bp duplexes) are cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types.

  • Cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
  • Use the GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage Store at or below -20°C. Do not store in a frost-free freezer. (Dried oligonucleotides are shipped at ambient temperature.) Additional Materials Included: 1.75 mL Nuclease-free Water.
Description GeneAssist - Custom Designed Silencer™ siRNA
For Use With (Application) Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
Product Line Silencer
Product Type Custom Designed siRNA
Purity HPLC
Quantity 20 nmol
Shipping Condition Ambient
Temperature (Metric) Upon receipt, store in a non-frost-free freezer at or below -20°C

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt