missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sildenafil citrate, MedChemExpress

Product Code. 16481156
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
200mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16481156 200 mg 200mg
16436626 100 mg 100mg
16432417 50 mg 50mg
16421756 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16481156 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15025A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Especificaciones

Chemical Name or Material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H38N6O11S
Quantity 200 mg
Synonym UK-92480 citrate
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 666.7
Formula Weight 666.7
Percent Purity 99.49%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.