missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ SIB 1508Y maleate

Product Code. 18776569
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18776569 50 mg 50mg
18725047 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18776569 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 4766/50
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Tocris product, part of R&D Systems. Potent agonist of α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 nACh receptors

SIB 1508Y maleate is a potent neuronal nicotinic ACh receptor agonist (EC50 values are 1.8, 5, 9 and 23 nM for α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 receptors respectively). Improves cognitive function in a MPTP-induced model of Parkinson's Disease in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Purity >98%
Quantity 50 mg
Product Type SIB 1508Y maleate
Molecular Weight (g/mol) 302.33
Product Line Tocris
Inhibitors SIB 1508Y maleate

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.