missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Shugoshin Polyclonal antibody specifically detects Shugoshin in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Shugoshin |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | FLJ14230, hSgo1, NY-BR-85, Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-85, SGO, SGO1, shugoshin 1AB protein, shugoshin 1CD protein, shugoshin 1EF protein, shugoshin 1GH protein, shugoshin 1KL protein, shugoshin-like 1, shugoshin-like 1 (S. pombe) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SGMDPNSDDSSRNLFVKDLPQIPLEETELPGQGESFQIEDQIPTIPQDTLGVDFDSGEAKSTDNVLPRTVSVRSSLKKHCNSICQF |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?