missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shrew-1/AJAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-93906-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Shrew-1/AJAP1 Polyclonal antibody specifically detects Shrew-1/AJAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Shrew-1/AJAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| adherens junction associated protein 1, adherens junction-associated protein 1, adherens junctions associated protein 1, membrane protein shrew-1, MOT8, RP3-426F10.1, SHREW1, SHREW-1, transmembrane protein SHREW1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human Shrew-1/AJAP1 (NP_061324.1). TLVLKNCCAQSGNTRRNSHQRKTNQQEESCQNLTDFPSARVPSSLDIFTAYNETLQCSHECVRASVPVYTDETLHSTTGEYKSTFNGNRPSSSDRHLIPVA | |
| 0.02 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 55966 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu