Få mere at vide
SHOWA S-TEX KV3 Cut-Resistant Knit Gloves
Artikelnummer. p-7244884
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
10 pairs
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17891211
Brand: SHOWA STEX KV307S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The S-TEX KV3 glove offers an exceptional level of cut protection while maintaining optimal dexterity.
  • The glove has a natural rubber palm dip that ensures a superior grip in both dry and wet conditions.
  • For maximum cut resistance, the KV3 glove is made with a combination of stainless steel liner, Kevlar fibers, and patented Hagane Coil technology.
  • The KV3 glove is designed to be form-fitting and breathable, ensuring maximum comfort and performance during use.
Tekniske data
Construction Seamless Knit
Coating Material Latex
Color Black, Yellow
Hand Specific
Latex Free No
Material Aramid Knit, Polyester, Stainless Steel Fiber
Product Type Cut-resistant Gloves
Size Small
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Puncture Rating ASTM F2878 LEVEL 4
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.