missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7500PF Nitrile Disposable Gloves

Artikelnummer. 16415434
Ansicht ändern
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Packungsgröße
16415434 Small Pack of 100
16435434 X-Small Pack of 100
16405434 Medium Pack of 100
16495424 Large Pack of 100
16425434 X-Large Pack of 100
16445434 2X-Large Pack of 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16415434 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 7500PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £33.00
    £22.93 / Pack of 100
    Save £10.07
    30% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Competitively priced, high-quality disposable nitrile gloves provide a second-skin feel to significantly reduce hand fatigue.

  • Latex-free, 100% nitrile
  • Economy grade
  • Powder free
  • Rolled cuff prevents dirt from entering the glove
  • Second-skin feel reduces hand fatigue
  • Ideal for industrial applications including laboratory, food services, pharmaceutical, aerospace, utilities

Spezifikation

Certifications/Compliance FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 and D5526 Standards, ASTM D5511, ASTM D5526
Applications Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Color Blue
Disposable Single-use
Exterior Finish Partially Textured
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Small
Thickness (English) 4 mil
Thickness (Metric) 0.10 mm
Model 7500PF S
Length (English) 9.5 in.
Length (Metric) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.