missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHIP Antibody (SHIP-02), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18414494 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18414494 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18414494 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP145077DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SHIP Monoclonal antibody specifically detects SHIP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SHIP
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone SHIP-02
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 145kD, EC 3.1.3, hp51CNMGC142142, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 145kDa, MGC104855, SHIPMGC142140
Host Species Mouse
Immunogen Peptide coresponding to a sequence within N-terminal domain of Human SHIP-1.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3635
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.