missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Shelving Bin, blue, 82mm x 186mm x 400mm
Description
Suitable for use in small part shelving systems and have a corrugated base, for easier picking of small items. The front and back design allow for robotic handling in vertical carousels and fully automated stores. Full width label with protective shield, makes it easier to clean and replace. Stackable.
- Blue
- Dimensions (H x W x D) : 82mm x 186mm x 400mm
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?