missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903

Codice prodotto. 17742378
Cambia vista
Click to view available options
Color:
Light Gray
Stainless Steel
Shelf Type:
Installed
Pull Out
Dimensione della confezione:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Shelf Type Dimensione della confezione
17742378 Light Gray Pull Out Each
17712378 Stainless Steel Pull Out Each
17722378 Stainless Steel Installed Each
17732378 Light Gray Installed Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17742378 Fornitore Justrite N. del fornitore JCB60VS000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £85.83
    £68.99 / Pack of 1
    Save £16.84
    19% Off
Estimated Shipment: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishing.

  • Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
  • Choice of installed or pull out shelves

Specifica

For Use With (Equipment) EN Cabinet 226-EN 2903
Length (Metric) 42 cm
Shelf Type Pull Out
Width (Metric) 49 cm
Color Light Gray
Material Steel
Product Type Shelf
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.