missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Shandon™ Finesse™ Vises and Clamps

Artikelnummer. 12087139 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Product Type:
JB4 Resin Clamp, 0201
Vise, 60 x 55 mm
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Product Type Packungsgröße
12087139 Vise, 60 x 55 mm Each
12017139 JB4 Resin Clamp, 0201 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12087139 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 77510167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £316.00
    £269.70 / Pack of 1
    Save £46.30
    14% Off
Estimated Shipment: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed for use with Epredia™ Shandon™ and Microm™ Microtomes, the Epredia™ Shandon™ Finesse™ Vises and Clamps meets the needs of most laboratories.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Vise, 60 x 55 mm
For Use With (Equipment) Epredia Shandon and Microm Microtomes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.