missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D3C Antibody (1B6), Novus Biologicals™

Product Code. 18368489 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18368489 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18368489 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010044M04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SH2D3C Monoclonal antibody specifically detects SH2D3C in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SH2D3C
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1B6
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_005480
Gene Alias CHAT, Novel SH2-containing protein 3, NSP3FLJ39664, PRO34088, SH2 domain containing 3C, SH2 domain-containing 3C, SH2 domain-containing protein 3C
Host Species Mouse
Immunogen SH2D3C (NP_005480, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTAVGRRCPALGSRGAAGEPEAGSDYVKFSKEKYILDSSPEKLHKELEEELKLSSTDLRSHAWYHGRIPREVSETLVQRNGDFLIRDSLTSLGDYVLTCRWRNQALHFKI
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10044
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.