missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Shimadzu™ GC
Beschreibung
- Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
- Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
- Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
- 5mm OD, 3.4mm ID; 95mm length
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Connectite Top Hole Liner |
| Quantity | 5/Pk. |
| Length (Metric) | 9.5 cm |
| Diameter (Metric) Inner | 0.34 cm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.5 cm |
| For Use With (Equipment) | Shimadzu 2010 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?