missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

sFRP-2 Antibody (OTI6C2), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18419247 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18419247 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18419247 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274151DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

sFRP-2 Monoclonal antibody specifically detects sFRP-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen sFRP-2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI6C2
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FRP2, FRP-2secreted apoptosis related protein 1, SARP-1, SARP1sFRP-2, SDF-5, Secreted apoptosis-related protein 1, secreted frizzled-related protein 2
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-295 of human sFRP-2 (NP_003004) produced in E.coli.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6423
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.