missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD8 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18347655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18347655 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18347655 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299863AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SETD8 Polyclonal specifically detects SETD8 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SETD8
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias H4-K20-HMTase SETD8, H4K20-specific histone methyltransferase splice variant Set8b, Histone-lysine N-methyltransferase SETD8, KMT5A, KMT5A SET domain-containing protein 8, Lysine N-methyltransferase 5A, PR/SET domain containing protein 8, PR/SET domain-containing protein 07, PR/SET07, PRSET7, PR-Set7EC 2.1.1.43, SET domain containing (lysine methyltransferase) 8, SET07SET8H4-K20-specific histone methyltransferase, SET8
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant SETD8 (NP_065115.3; Lys195-His352).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 387893
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.