missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SET1B Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18377992
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18377992 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18377992 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP306532AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SET1B Polyclonal antibody specifically detects SET1B in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SET1B
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.1.1, FLJ20803, histone-lysine N-methyltransferase SETD1B, hSET1B, KIAA1076EC 2.1.1.43, KMT2GSET1B, Lysine N-methyltransferase 2G, SET domain containing 1B, SET domain-containing protein 1B, Set1B
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SET1B fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23067
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.