missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serum Amyloid A4 Antibody (014), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89368V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serum Amyloid A4 Monoclonal specifically detects Serum Amyloid A4 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
Spezifikation
| Serum Amyloid A4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 14 | |
| Sandwich ELISA Detection | |
| C-SAACSAAConstitutively expressed serum amyloid A protein, serum amyloid A-4 protein, serum amyloid A4, constitutive | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serum Amyloid A4 (P35542; Glu19-Tyr130). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 6291 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur