missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A4 Antibody (001), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18360411 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18360411 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18360411 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289887AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A4 Monoclonal specifically detects Serum Amyloid A4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serum Amyloid A4
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias C-SAACSAAConstitutively expressed serum amyloid A protein, serum amyloid A-4 protein, serum amyloid A4, constitutive
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serum Amyloid A4 (P35542; Glu19-Tyr130).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6291
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.