missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A1/A2 Antibody (924912) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Product Code. 30736194 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30736194 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30736194 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB30193E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Serum Amyloid A1/A2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 924912
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Serum Amyloid A1, Arg19-Tyr122, Accession # P0DJI8
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6288
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.