missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sertindole, MedChemExpress
Description
Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Sertindole |
| CAS | 106516-24-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H26ClFN4O |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Lu 23-174 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (56.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(N2C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4CCN(CCN5CCNC5=O)CC4)=C2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.94 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?