missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sertad1 Antibody (3H4), Novus Biologicals™

Product Code. 18354069 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18354069 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18354069 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00029950M07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Sertad1 Monoclonal antibody specifically detects Sertad1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Sertad1
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3H4
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH02670
Gene Alias SEI-1, SEI1CDK4-binding protein p34SEI1, SERTA domain containing 1, SERTA domain-containing protein 1, Transcriptional regulator interacting with the PHD-bromodomain 1, TRIP-Br1CDK4-binding protein p34SEI
Host Species Mouse
Immunogen SERTAD1 (AAH02670, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MLSKGLKRKREEEEEKEPLAVDSWWLDPGHTAVAQAPPAVASSSLFDLSVLKLHHSPQQSEPDLRHLVLVVNTLRRIQASMAPAAALPPVPSPPAAPSVADNLLASSDAALSASMASLLEDLSHIEGLSQAPQPLADEGPPGRSIGGAAPSLGALDLLGPATGCLLDDGLEGLFEDIDTSMYDNELWAPASEGLKPGPEDGPGKEEAPELDEAELDYLMDVLVGTQALERPPGPGR
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 29950
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.