missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 Antibody (013), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Product Code. 18350931 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18350931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18350931 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290484AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 Monoclonal specifically detects Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 13
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CAP-2, CAP2clade B (ovalbumin), member 8, Cytoplasmic antiproteinase 2, Peptidase inhibitor 8, PI-8, protease inhibitor 8 (ovalbumin type), serpin B8, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 8
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 (NP_035589.1; Met 1-Pro 374).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5271
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.