missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A5/Protein C Inhibitor Antibody (110), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18428576 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18428576 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18428576 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289406AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin A5/Protein C Inhibitor Monoclonal antibody specifically detects Serpin A5/Protein C Inhibitor in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Serpin A5/Protein C Inhibitor
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 110
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Acrosomal serine protease inhibitor, antitrypsin), member 5, member 5, PAI-3, PAI3PLANH3, PCIplasminogen activator inhibitor III, Plasminogen activator inhibitor 3, plasminogen activator inhibitor-3, PROCIplasma serine protease inhibitor, Protein C inhibitor, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A5, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), SERPNA5
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin A5/Protein C Inhibitor (NP_000615.3; Met 1-Pro 406).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5104
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.