missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA Sequencing Kit

Product Code. 15899886
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15899886 1 Kit Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15899886 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 707701KT

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Sequenase Version 2.0 DNA Polymerase, Inorganic Pyrophosphatase, Enzyme Dilution Buffer, Glycerol Enzyme Dilution Buffer, Sequenase Reaction Buffer (5X), Dithiothreitol Solution, Mn Buffer, Control DNA M13 mp18, Primer (-40 Universal), Labeling Mix (dGTP, 5X), ddGTP Termination Mix (for dGTP), ddATP Termination Mix (for dGTP), ddTTP Termination Mix (for dGTP), ddCTP Termination Mix (for dGTP), Sequencing Extending Mix (for dGTP), Labeling Mix (dITP, 5X), ddGTP Termination Mix (for dITP), ddATP Termination Mix (for dITP), ddTTP Termination Mix (for dITP), ddCTP Termination Mix (for dITP), Sequence Extending Mix (for dITP), Stop Solution, Protocol Book

The Sequenase™ Version 2.0 DNA Sequencing Kit features Sequenase Version 2.0 DNA Polymerase, the standard for high quality manual DNA sequencing.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Kit
For Use With (Application) Sequencing
Polymerase Genetically-Engineered form of T7 DNA Polymerase
Product Type Sequencing Kit
Quantity 1 Kit

For research use only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.