missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Particle size range 40 to 160μm
Spécification
Spécification
| Quantity | 100 g |
| Flow Rate | < Darcy´s Law |
| Particle Size | 34 to 208 μm in wet form, 20 to 80 μm in dry form |
| Bed Volume | 9 to 11mg/g |
| Product Type | Sephadex G50 Media |
| Format | Solid Bead |
| Diameter (Metric) Inner | 5cm |
| For Use With (Application) | For the separation of molecules Mr >30 000 from molecules Mr <1500 such as labeled protein or DNA from unconjugated dyesFor removeing small nucleotides from longer chain nucleic acids |
| Height (English) | 3.93 in. |
| Height (Metric) | 10cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?