missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Powder-free Rubber Protective Gloves
Beskrivning
- Supreme wearing comfort and particularly easy to put on due to the special inner coating
- Excellent gripping properties due to special outer surface treatment in the special production method
- Anatomical shape reduces hand fatigue
- Particularly skin-friendly and powderfree due to intensive cleaning/ washing
- Available in 6 sizes, including intermediate sizes for optimal fit
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Material | Latex |
| Powdered | Powdered |
| Size | 6.5 |
| Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Length (Metric) | 270 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?