missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 6A Antibody (001), Janelia Fluor™ 549 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18409519 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18409519 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18409519 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289833JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Semaphorin 6A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 6A in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Semaphorin 6A
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 001
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA1368HT018, SEMA, sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A, Sema VIA, SEMA6A1, SEMA6A-1, semaphorin 6A-1, Semaphorin VIA, semaphorin-6A, Semaphorin-6A-1, SEMAQ, VIA
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Semaphorin 6A (NP_065847.1; Met1-Thr649).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57556
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.