missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selenium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis)

Product Code. 11373248
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11373248

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036208.18

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 7782-49-2
Molecular Formula Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
MDL Number MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]

Tekniske data

Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.999% (metals basis)
UN Number UN3077
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Selenium

RUO – Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.