missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEL120-34A monohydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16450757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16450757

Marque: Medchem Express HY111388A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress SEL120-34A monohydrochloride is an ATP-competitive and selective CDK8 inhibitor, inhibits kinase activities of CDK8/CycC and CDK19/CycC complexes with IC50s of 4.4 nM and 10.4 nM, respectively, with a Kd of 3 nM for CDK8.

SEL120-34A monohydrochloride weakly inhibits CDK9 (calculated IC50=1070 nM), but shows no obvious activity against CDK1, 2, 4, 6, 5, 7. SEL120-34A monohydrochloride inhibits phosphorylation of STAT1 S727 and STAT5 S726. Has anti-tumor activity.

Spécification

Chemical Name or Material SEL120-34A monohydrochloride
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H19Br2ClN4
Quantity 50 mg
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (110.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (37.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1=C2C3=C(C(Br)=C1Br)CCCN3C(N4CCNCC4)=N2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 450.6
Formula Weight 450.6
Percent Purity 98.51%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis