missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

sec-Butyl Acetate, TRC

Product Code. 30331383
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30331383

Brand: Toronto Research Chemicals TRCB6993302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Molecular Formula C6 H12 O2
Quantity 2.5 g
Synonym Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)OC(=O)C
IUPAC Name butan-2-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Formula Weight 116.0837
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt