missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush

Code produit. 17803266
Click to view available options
Grit:
1000
3000
Conditionnement:
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17803266

Marque: 3M™ 7100262371

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush is designed to clean and polish uncoated concrete, terrazzo and potentially other stone floors in one step.

  • Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush is designed to clean and polish uncoated concrete, terrazzo and potentially other stone floors in one step.
  • It is conformable, allowing the flexible bristles to reach low spots on the floor while minimizing debris clogging.
  • No assembly or pre-soaking is required and it is easy to install on standard, low-speed equipment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Flexible Brush
Bristle Material Bristle
Bristle Type Flexible
Color-coded No
Product Line Scotch-Brite
Tip Type Without Tip
Scent Unscented
Sterility Non-sterile
Color Yellow
For Use With (Equipment) Low-Speed Machine
Grit 3000
Size 432 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis