missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scopine hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16428498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16428498

Brand: Medchem Express HYB0459A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.

Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.

Specifications

Chemical Name or Material Scopine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 85700-55-6
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C8H14ClNO2
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 6,7-Epoxytropine hydrochloride
Solubility Information H2O : ≥ 100 mg/mL (521.76 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H](N2C)C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 191.66
Formula Weight 191.66
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Show More Show Less

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt