missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Sca-1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA5141183

Product Code. 17848652

  • £419.00 / 100µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Sca-1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

Stem Cell Antigen-1 (Sca-1) is a member of the lymphocyte antigen 6 (Ly-6) family. It is expressed on multipotent hematopoietic stem cells (HSC) and is used as a marker of HSC in mice. Sca-1 is used in combination with lineage depletion antibodies to identify murine HSC. Sca-1 can be found in fetal liver, adult bone marrow, and adult peripheral blood and spleen. Sca-1 may be involved in the regulation of B and T cell activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Sca-1
Polyclonal
Unconjugated
Ly6a
9804; locus A/E; Locus AE; Ly6; Ly67; Ly6a; Ly-6A.2; Ly-6A.2/Ly-6E.1; Ly6A/E; Ly-6A/E; ly6a-e; Ly6e; Ly-6E; Ly-6E.1; lymphocyte antigen 6 complex; lymphocyte antigen 6 complex, locus A; lymphocyte antigen 6 complex, locus E; lymphocyte antigen 6A-2/6E-1; Lymphocyte antigen 6E; RIG-E; Sca1; Sca-1; Sca-2; stem cell antigen 1; Stem cell antigen 2; TAP; T-cell-activating protein; thymic shared antigen 1; Tsa1; TSA-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
110454, 17069
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P05533, Q64253
Ly6a, Ly6e
Synthetic peptide within Mouse SCA-1 aa 51-94.
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.