missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Satraplatin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Satraplatin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 129580-63-8 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H22Cl2N2O4Pt |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BMS182751 BMY45594 JM216 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.96 mM; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣DMF : 10 mg/mL (19.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur