missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SASH1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18402847 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18402847 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18402847 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP126650AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

SASH1 Polyclonal antibody specifically detects SASH1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen SASH1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias dJ323M4, dJ323M4.1, KIAA0790RP3-323M4.1, PEPE1, Proline-glutamate repeat-containing protein, SAM and SH3 domain containing 1,2500002E12Rik, SAM and SH3 domain-containing protein 1, SH3D6A
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 100 and 150 of human SAM and SH3 domain containing 1 (NP_056093.3).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23328
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.