missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sartorius Vivaspin™ 15R Centrifugal Concentrators
BIOPHARMA

Produktkod. 10510823 Handla allt Sartorius Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Quantity:
12/Pk.
48/Pk.
Förpackningsstorlek:
Pack of 12
Pack of 48
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10510823

Brand: Sartorius VS15RH21

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Features a Hydrosart™ modified regenerated cellulose membrane. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugal Concentrators are ideal when extremely high recovery rate and very low adsorption is required, e.g. applications such as concentration and desalting of immunoglobulin fractions. Available in a range of MWCO.

The latest member of the Vivaspin product family
  • With all the unique features of Sartorius Stedim Biotech centrifugal concentrators
  • Conical bottom, 30 x 116mm tubes that target a volume of 2 to 15mL
  • Patented vertical twin membrane for extremely short concentration time (30-fold in 15 min.)
  • Safe sample concentration due to dead-stop volume
  • Features the Hydrosart™ regenerated cellulose membrane
  • Highest recovery at low absorption (95-98%)
  • Very small holdup volume (< 20μl)
  • Crystal clear housing with volume graduations
Rotor Compatibility
  • Designed to fit into rotors that can accommodate Falcon 50mL conical bottom tubes
    • Beckman Allegra 25R with TS-5.1-500 swing-out rotor with BUC 5 buckets and 368327 adaptors
    • Beckman TA-10.250 25° fixed angle rotor with 356966 adaptors
    • Multifuge 3 S-R with 75006445 swing out rotor with 75006441 buckets and adaptors for Falcon 50 ml conical bottom tubes
  • These devices are not designed to fit into rotors that only accept round bottom 29 mm x 105 mm tubes (e.g. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • If your rotor accepts only 29 mm x 105 mm round bottom tubes, please use the Vivaspin 15, which can be used in either round bottom or conical centrifuge tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Disposable Single-use
Filter Type Ultrafiltration
For Use With (Equipment) Centrifuge
Material (Membrane) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Sample Volume 15 mL
Sterility Non-sterile
Filtration Area 3.87 cm2
Housing Material Polycarbonate
Quantity 12/Pk.
Type Centrifugal Concentrator
Volume (Metric) 12.5 mL
Length (Metric) 116 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.