missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Product Code. 18396076 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18396076 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18396076 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP312851AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SARS-CoV-2 Spike
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Host Species Rabbit
Immunogen Anti-SARS-CoV-2 Spike L452R (Delta Variant) antibody was raised against a peptide corresponding to 9 amino acids in the receptor binding domain of SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) Spike protein. The immunogen is located within 430-480 amino acids of SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) Spike protein.
Purification Method Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 43740568
Target Species SARS-CoV-2
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.