missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 ORF10 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18334082 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18334082 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18334082 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311939UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 ORF10 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF10 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARS-CoV-2 ORF10
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias 2019-nCoV ORF10, 2019-nCoV ORF10 Protein, COVID-19 ORF10, Human coronavirus ORF10 Protein, ORF10, ORF10 protein, SARS-CoV-2, SARSCoV2 ORF10 Protein, SARS-CoV-2 ORF10 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF10 Protein
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the carboxyl terminus of SARS-CoV-2 ORF10 protein. The immunogen is located within the last 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF10 protein.
Purification Method Peptide Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 43740576
Target Species SARS-CoV-2
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.