missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 nsp13 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Code produit. 18374203 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18374203 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18374203 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP307055B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 nsp13 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 nsp13 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SARS-CoV-2 nsp13
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias helicase, Non-structural protein 13
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was raised against a peptide corresponding to 19 amino acids near the carboxyl terminus of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) protein. The immunogen is located in the last 50 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase).
Purification Method Peptide Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 43740578
Target Species SARS-CoV-2
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.