missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARM1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18422976 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18422976 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18422976 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP229625G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SARM1 Polyclonal antibody specifically detects SARM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SARM1
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0524SAM domain-containing protein 2, SAMD2sterile alpha and HEAT/Armadillo motif protein, ortholog of Drosophila, SARMFLJ36296, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, sterile alpha and TIR motif containing 1, sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to an internal portion of the human SARM protein (between residues 300-350) [NCBI NP_055892]
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23098
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.